Learn More
Diethylether, ≥99 %, ExtraPure, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl ether |
| Schmelzpunkt | -116.0°C |
| Namenshinweis | Stabilized with BHT |
| Azidität | 2mg/100g max. |
| Dichte | 0.7140g/mL |
| Siedepunkt | 34.6°C |
| Menge | 25 L |
| Flammpunkt | −45°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Metallfass |
| Mehr anzeigen |