Learn More
Diethylether, ≥99 %, ExtraPure, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10072420 5 L Metallfass 5 Liter
10522971 1 L Glasflasche 1 Liter
10761584 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 €
    165.00 € / 5 Liter
    Sparen 16.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116.0°C
Namenshinweis Stabilized with BHT
Azidität 2mg/100g max.
Dichte 0.7140g/mL
Menge 5 L
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3510 to 1.3530
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.714
Strukturformel (CH3CH2)2O
Viskosität 0.2448 mPa.s (20°C)
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Siedepunkt 34.6°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether