Learn More
Diethylether, für die HPLC, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Diethyl ether |
| Schmelzpunkt | -116.0°C |
| Namenshinweis | Stabilized |
| Extinktion | 0.009 max. at 400nm, 0.022 max. at 280nm, 0.046 max. at 270nm, 0.097 max. at 250nm, 0.301 max. at 230nm, 0.523 max. at 210nm, 1 (1 cm cell vs water) at 208nm |
| Azidität | 0.0002 meq/g max. |
| Alkalinität | 0.0002 meq/g max. |
| Dichte | 0.7140g/mL |
| Menge | 1 L |
| Flammpunkt | −45°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.