Learn More
Diethylether, ≥99 %, für die Spektroskopie, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
1 Kilogramm
500 Gramm
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Diethyl ether |
| Schmelzpunkt | -116.0°C |
| Namenshinweis | Stabilized with ethanol, for spectroscopy |
| Extinktion | 0.004 max. at 400nm, 0.005 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm, 0.1 max. at 245nm, 0.4 max. at 230nm, 1 max. at 220nm |
| Dichte | 0.7140g/mL |
| Siedepunkt | 34.6°C |
| Menge | 500 g |
| Flammpunkt | −45°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido