Learn More
Diethylether, wasserfrei, BAKER ANALYZED (ACS), J.T. Baker™
Artikelnummer. 10443851 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Safet
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10443851 1 l Safet 1 Liter
10231201 5 l Aluminiumflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443851 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8254.1000S
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalie, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz im Labor und in der Industrie übertrifft. Stabilisiert mit 7 ppm BHT.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116,3 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,71 g/cm3 bei 20 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 1,7 - 48 Vol %
Flammpunkt −40 °C
Zündpunkt 170 °C
Geruch Süßlich
Verpackung Safet
Physikalische Form Flüssigkeit
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001 %
Titrierbare Säure Max. 0,0002 mEq/g
Strukturformel (C2H5)2O
Viskosität 0,233 mPass bei 20 °C
Wasser Max. 0,01 %
Siedepunkt ° 35 C
Löslichkeitsinformationen 12g/L in Wasser
Formelmasse 74,12 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte BÄCKER ANALYZED