Learn More
Diethylether, wasserfrei, BAKER ANALYZED (ACS), J.T.Baker™
Artikelnummer. p-7138057 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Safet
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10443851
Marke: JT Baker 8254.1000S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalie, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz im Labor und in der Industrie übertrifft. Stabilisiert mit 7 ppm BHT.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116.3 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.71 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 35 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 1.7 - 48 Vol.-%
Flammpunkt −40 °C
Zündpunkt 170 °C
Geruch Süßlich
Verpackung Safet
Physikalische Form Flüssigkeit
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.001 %
Titrierbare Säure Max. 0.0002 meq/g
Strukturformel (C2H5)2O
Viskosität 0.233 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.01 %
Löslichkeitsinformationen 12g/L in water
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) Min. 99.5 %
Güte BAKER ANALYZED