Learn More
Diethylether, wasserfrei, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10149730 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 10149730
Marke: JT Baker 8106.5000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erfüllt Reagenzspezifikationen zum Testen gemäß der Kriterien des Europäischen Arzneibuchs. Zur Verwendung im Labor, für die organische Synthese und Routineforschung
Gütegrad von Chemikalien für Laboranwendungen, organische Synthese, Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Specifications
Schmelzpunkt -116.3 °C
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
Azidität Test bestanden
Dichte 0.71 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 35 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 1.7 - 48 Vol.-%
Flammpunkt −40 °C
Zündpunkt 170 °C
Geruch Süßlich
Verpackung EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Physikalische Form Flüssigkeit
Hinweise zur Reinheitsqualität Entspricht Ph. Eur.-Spezifikationen, hergestellt in US-FDA-/ISO 9000-Einrichtungen
Summenformel C4H10O
Strukturformel (C2H5)2O
MDL-Nummer MFCD00011646
Viskosität 0.233 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 2 g/l
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Löslichkeitsinformationen 12g/L in water
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Güte BAKER