Learn More
Diethylether, wasserfrei, ExtraDry, für die Synthese, mit Pyrogallol stabilisiert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Diethylether, wasserfrei, extra trocken, für die Synthese, mit Pyrogallol stabilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -116°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 34.6°C |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 587mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.2448cp at 20°C |
| Formelmasse | 74.12g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.