Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl ether |
| Schmelzpunkt | °C to 116°C |
| CAS | 60-29-7 |
| Dichte | 0.713 g/mL |
| Siedepunkt | 34.6°C |
| Menge | 1 L |
| Flammpunkt | -45°C (-49°F) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Summenformel | C4H10O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl ether, HPLC Grade
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl ether