Learn More
Diethylether, Puriss., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120380
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15632460
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 240042.5LALU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116 °C
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Dichte 0.706 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 34.6 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.365
Flammpunkt −45 °C (−49 °F)
Zündpunkt 320 °F
Verpackung Aluminiumflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel (CH3CH2)2O
UN-Nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.