Learn More
Diethyl-Ethoxymethylidenmalonat, TRC
Artikelnummer. 30379782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379782 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379782 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44430025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate
CAS 87-13-8
Summenformel C10 H16 O5
Menge 25 g
Synonym Propanedioic acid, 2-(ethoxymethylene)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (9CI), (Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, (Ethoxymethylene)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, 2-Ethoxy-1,1-bis(ethoxycarbonyl)ethene, Diethyl (ethoxymethylene)malonate, Diethyl (ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylidene)propanedioate, Diethyl 2-[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate, Diethyl ethoxymethylidenemalonate, Diethyl[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Ethyl 3-ethoxy-2-(ethoxymethylene)-3-oxopropanoate, NSC 62117, NSC 9068, Nalidixic acid impurity C (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-2-(ethoxymethyliden)propandioat
Molekulargewicht (g/mol) 216.23
Formelmasse 216.0998