Learn More
Alfa Aesar™ Diethylethylmalonat, 99 %
Artikelnummer. 11401077
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401077 100g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11401077 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. B24077.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ethylmalonate
CAS 133-13-1
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Summenformel C9H16O4
MDL-Nummer MFCD00009167
Menge 100g
Beilstein 607635
Synonym diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
InChI-Schlüssel VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-2-ethylpropandioat
Molekulargewicht (g/mol) 188.223
PubChem CID 8610
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 99%