Learn More
Diethylfluormalonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10227230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 10227230
Marke: Thermo Scientific Acros 307640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl fluoromalonate
Namenshinweis 97%
CAS 685-88-1
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 121°C to 122°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H11FO4
Strukturformel FCH(CO2C2H5)2
MDL-Nummer MFCD00009139
Menge 1 mL
Relative Dichte 1.12
Synonym diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
InChI-Schlüssel GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
IUPAC-Name Diethyl-2-fluorpropandioat
Molekulargewicht (g/mol) 178.16
PubChem CID 12702
Formelmasse 178.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit