Learn More
Diethylfumarat, TRC
Artikelnummer. 30368924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368924 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44449550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl fumarate
CAS 623-91-6
Summenformel C8 H12 O4
Menge 50 g
Synonym 2-Butenedioic acid (2E)-, diethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, diethyl ester, Fumaric acid, diethyl ester (6CI,8CI), (2E)-2-Butenedioic acid diethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid diethyl ester, Diethyl (E)-but-2-enedioate, Diethyl fumarate, Diethyl fumaric acid ester, Ethyl fumarate, NSC 20954
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl (E)-but-2-endioat
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Formelmasse 172.0736