Learn More
Diethyliminodiacetat, TRC
Product Code. 30386244
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30386244 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30386244 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4422701G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl Iminodiacetate
CAS 6290-05-7
Summenformel C8H15NO4
Menge 1 g
Synonym Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Iminodiethyl Diacetate, N,N-Bis(ethoxycarbonylmethyl)amine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)glycine Ethyl Ester, NSC 6950, [[(Ethoxycarbonyl)methyl]amino]acetic Acid Ethyl Ester, 66: PN: US20050107325 PAGE: 155 claimed protein, Diethyl Iminobis(acetate)
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Formelmasse 189.1001