Learn More
Diethyliminodiacetat, TRC
Artikelnummer. 30377719
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377719 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377719 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD442270500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Iminodiacetate
CAS 6290-05-7
Summenformel C8H15NO4
Menge 500 mg
Synonym Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Iminodiethyl Diacetate, N,N-Bis(ethoxycarbonylmethyl)amine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)glycine Ethyl Ester, NSC 6950, [[(Ethoxycarbonyl)methyl]amino]acetic Acid Ethyl Ester, 66: PN: US20050107325 PAGE: 155 claimed protein, Diethyl Iminobis(acetate)
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Formelmasse 189.1001