Learn More
Diethylisobutylmalonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317286 25 g 25 Gramm
11307286 5 g 5 Gramm
11327286 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09202.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10203-58-4 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10203-58-4
Summenformel C11H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.277
MDL-Nummer MFCD00026869
InChI-Schlüssel OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isobutylmalonate, isobutylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-isobutylmalonate, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, diethyl ester, malonic acid, isobutyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, ethyl 2-carbethoxy-4-methyl pentanoate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, diethylisobutylmalonate
PubChem CID 25047
IUPAC-Name Diethyl2-(2-Methylpropyl)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl isobutylmalonate
Dichte 0.97
Siedepunkt 225°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 25 g
Beilstein 1103030
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 98%