Learn More
Diethylisopropylidenmalonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294744 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15294744 25 g 25 Gramm
15284744 5 g -
2 options
Artikelnummer. 15294744
Marke: Thermo Scientific Acros 443310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6802-75-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6802-75-1
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
InChI-Schlüssel WEISAZNMMVPNTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isopropylidenemalonate, diethyl 2-propan-2-ylidene malonate, diethylisopropylidenemalonate, malonic acid, isopropylidene-, diethyl ester, propanedioic acid, 1-methylethylidene-, diethyl ester, isopropylidenemalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-propan-2-ylidene propanedioate, diethyl 2-1-methylethylidene malonate, 2-isopropylidene-malonic acid diethyl ester, acmc-209o1m
PubChem CID 81255
IUPAC-Name Diethyl-2-propan-2-ylidenpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(=C(C)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl isopropylidenemalonate
Dichte 1.0210g/mL
Siedepunkt 175°C to 178°C (120.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 g
Relative Dichte 1.021
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 97%