Learn More
Diethylketomalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10253950 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10253950 5 g Glasflasche 5 Gramm
10366320 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10253950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114430050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-09-6
Summenformel C7H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
MDL-Nummer MFCD00009121
InChI-Schlüssel DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
IUPAC-Name Diethyl 2-Oxopropanedioat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ketomalonate
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 1.1420g/mL
Siedepunkt 208.0°C to 210.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCOCO2C2H5
Brechungsindex 1.4150 to 1.4190
Menge 5 g
Beilstein 03, 769
Fieser 06,188; 08,170
Merck Index 15, 5983
Relative Dichte 1.142
Formelmasse 174.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ketomalonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.