Learn More
Diethylketomalonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Ketomalonate |
| CAS | 609-09-6 |
| Summenformel | C7H10O5 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Oxomalonic Acid Diethyl Ester, Carbonyl Diethyl Malonate, Diethyl 2-Oxomalonate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dioate, Diethyl Mesoxalate, Diethyl Oxomalonate, Diethyl Oxopropanedioate, Ethoxycarbonyl Ethoxycarbonyl Ketone, Ethyl Ketomalonate, Ethyl Mesoxalate, Ethyl Oxomalonate, NSC 53478, Oxopropanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Diethyl 2-Oxopropanedioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.15 |
| Formelmasse | 174.0528 |