Learn More
Diethylmaleat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl maleate |
| Namenshinweis | ca.90% |
| Schmelzpunkt | -10.0°C |
| Dichte | 1.0600g/mL |
| Siedepunkt | 225.0°C |
| Flammpunkt | 93°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C8H12O4 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl maleate
- Achtung
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.