Learn More
Methylmalonsäurediethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469982 50 g 50 Gramm
11479982 250 g 250 Gramm
11459982 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469982 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12078.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-08-5
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.196
MDL-Nummer MFCD00009162
InChI-Schlüssel UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
IUPAC-Name Diethyl2-Methylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl methylmalonate
Dichte 1.02
Siedepunkt 198°C to 199°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 50 g
Beilstein 637028
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 99%