Learn More
Diethylmethylmalonat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10615402 500 g Glasflasche 500 Gramm
10407750 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155145000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-08-5
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
MDL-Nummer MFCD00009162
InChI-Schlüssel UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
IUPAC-Name Diethyl2-Methylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl methylmalonate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 198°C to 199°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH(CH3)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4120 to 1.414
Menge 500 g
Beilstein 02, 629
Fieser 05,216
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit