Learn More
Diethylmethylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30388131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388131 25 g -
30378067 5 g 5 Gramm
30379932 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44443025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-08-5
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Synonym 2-Methylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methylmalonate, Diethyl Methylpropanedioate, Diethyl alpha-Methylmalonate, NSC 8700
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Methylmalonate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 174.0892