Learn More
Dietyl-n-butylmalonat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11391937
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11391937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07539.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-08-4
Summenformel C11H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.28
MDL-Nummer MFCD00009170
InChI-Schlüssel RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl butylmalonate, diethyl n-butylmalonate, butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-butylmalonate, ethyl butylmalonate, propanedioic acid, butyl-, diethyl ester, unii-cyy2q744wb, cyy2q744wb, n-butylmalonic acid diethyl ester, malonic acid, butyl-, diethyl ester
PubChem CID 67244
IUPAC-Name 1,3-diethyl 2-butylpropanedioate
SMILES CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl n-butylmalonate
Dichte 0.982
Siedepunkt 236°C to 239°C
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.423
Menge 100 mL
Beilstein 608785
Merck Index 14,1576
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 99%