Learn More
Diethyl n-Dodecylphosphonat, ≥97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447807 5 g 5 Gramm
15437807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37697.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4844-38-6 | Molecular Formula: C16H35O3P | Molecular Weight: 306.427 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4844-38-6
Summenformel C16H35O3P
Molekulargewicht (g/mol) 306.427
MDL-Nummer MFCD00015595
InChI-Schlüssel LRIWHHSVZCKNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dodecylphosphonate, phosphonic acid, dodecyl-, diethyl ester, diethyl 1-dodecyl phosphonate, phosphonic acid, p-dodecyl-, diethyl ester, dodecylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-dodecyl-, diethyl ester
PubChem CID 78558
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphoryldodecan
SMILES CCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl n-dodecylphosphonate
Farbe Farblos
Siedepunkt 168°C (1.5 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 306.42
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit