Learn More
Diethyl n-propylmalonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480907 100 g 100 Gramm
11470907 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23304.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2163-48-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Diethyl n-propylmalonate was used in the synthesis of propylacrylic acid (PAA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-n-propylmalonat wurde bei der Synthese von Propylacrylsäure (PAA) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2163-48-6
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00009168
InChI-Schlüssel GRRSDGHTSMJICM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl propylmalonate, diethyl 2-propylmalonate, 1,3-diethyl 2-propylpropanedioate, diethyl n-propylmalonate, diethylpropylmalonate, propylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl-n-propylmalonate, malonic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl propyl malonate
PubChem CID 16552
IUPAC-Name Diethyl2-Propylpropandioat
SMILES CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl n-propylmalonate
Dichte 0.987
Siedepunkt 221°C to 222°C
Flammpunkt 91°C (197°F)
Brechungsindex 1.4205
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Acetate.
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 99%