Learn More
Phenylmalonsäurediethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751925 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10751925 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10193430 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10001620 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10376980 250 mL Glasflasche -
10418300 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10751925 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150260025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83-13-6 | C13H16O4 | 236.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-13-6
MDL-Nummer MFCD00009144
InChI-Schlüssel FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC-Name Diethyl2-Phenylpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phenylmalonate
Schmelzpunkt 16.0°C to 17.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 172.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H16O4
Strukturformel C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4903 to 1.4923
Menge 2.5 L
Beilstein 09, 854
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen