Learn More
Diethylphenylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30372169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372169 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444823500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Summenformel C13H16O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
IUPAC-Name Diethyl2-Phenylpropandioat
Molekulargewicht (g/mol) 236.26
Formelmasse 236.1049