Learn More
Diethylphenylphosphonit, 98%
Artikelnummer. 11426616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426616 25 g 25 Gramm
11416616 5 g 5 Gramm
11436616 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24836.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1638-86-4 | C10H15O2P | 198,20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1638-86-4
Summenformel C10H15O2P
Molekulargewicht (g/mol) 198.20
MDL-Nummer MFCD00009086
InChI-Schlüssel RVDJLKVICMLVJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylphosphonite, diethoxyphenylphosphine, phosphonous acid, phenyl-, diethyl ester, diethyl benzenephosphonite, diethyl phenyl-phosphonite, phosphonous acid, p-phenyl-, diethyl ester, pubchem6466, diethylphenylphosphonite, diethyl phenylphophonite, acmc-20al8o
PubChem CID 74225
IUPAC-Name Dieethoxy(phenyl)phosphan
SMILES CCOP(OCC)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl phenylphosphonite
Dichte 1.032
Siedepunkt 64°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.51
Menge 25 g
Beilstein 2804900
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 198.2
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke