Learn More
Diethylphosphat-d10 (Diethyl-d10), TRC
Artikelnummer. 30409491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409491 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30409491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35943210MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Phosphate-d10 (Diethyl-d10)
CAS 2483831-48-5
Summenformel C4 D10 H O4 P
Menge 10 mg
Synonym Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol','1,1'-(hydrogen phosphate) (ACI), Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol 1,1'-(hydrogen phosphate), Diethyl-d10 Phosphate, Diethyl Phosphate-d10, Diethyl Phosphate-D10
InChI-Formel InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Bis(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 164.1631
Formelmasse 164.1023