Learn More
Diethylphthalat, Mikromol™
Catalog No. 17928654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
17928654 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 17928654 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0006.28
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diethylphthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phthalate
CAS 84-66-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diethyl phthalate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H14 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Diethyl Phthalate
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Menge 100 mg
Formelmasse 222,0892 g/mol