Learn More
Diethylpropylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30370949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370949 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370949 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4448055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Propylmalonate
CAS 2163-48-6
Summenformel C10 H18 O4
Menge 5 g
Synonym Valproic Acid Impurity 18
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl2-Propylpropandioat
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Formelmasse 202.1205