Learn More
Diethylpyrazol-3,5-dicarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259343 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10259343 5 g Glasflasche 5 Gramm
10166683 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259343 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296520050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37687-24-4
Summenformel C9H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 212.21
MDL-Nummer MFCD00152167
InChI-Schlüssel MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate, diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 3,5-diethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-diethyl 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, diethyl ester, zlchem 861, pubchem22955, acmc-1aj76
PubChem CID 142184
IUPAC-Name 3,5-diethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 51.0°C to 55.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 212.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.