Learn More
Diethylpyrocarbonat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10052140 5 g Glasflasche 5 Gramm
10417970 25 g Glasflasche 25 Gramm
10114380 100 g Glasflasche 100 Gramm
10794264 500 g Glasflasche 500 Gramm
11995151 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10052140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170250050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1609-47-8
Summenformel C6H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00009106
InChI-Schlüssel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC-Name Ethoxycarbonylethylcarbonat
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl pyrocarbonate
Dichte 1.1175g/mL
Siedepunkt 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 69°C
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O(CO2C2H5)2
Brechungsindex 1.3960 to 1.4000
Menge 5 g
Beilstein 03,IV,18
Merck Index 153146
Relative Dichte 1.1175
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin
Viskosität 1.97 mPa.s (20°C)
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl pyrocarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.