Learn More
Diethyl-Stilbestrol Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30008606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008606 1 mg 1 Milligramm
30004506 5 mg 5 Milligramm
30008318 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4450201MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2408-40-4
Summenformel C24 H28 O8
Molekulargewicht (g/mol) 444.47
Synonym Diethyl Stilbestrol-B-D-Glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-[4-[(E)-4-(4-Hydroxyphenyl)Hex-3-en-3-yl]Phenoxy]oxan-2-Carboxylsäure
SMILES CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)\c3ccc(O)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylstilbestrol beta-D-Glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H28O8/c1-3-17(13-5-9-15(25)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(12-8-14)31-24-21(28)19(26)20(27)22(32-24)23(29)30/h5-12,19-22,24-28H,3-4H2,1-2H3,(H,29,30)/b18-17+/t19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1
Formelmasse 444.1784
Reinheit (%) >95%