Learn More
Diethylsulfid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043925
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 11312186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03493.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 352-93-2 | C4H10S | 90.18 g/mol
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous mineral salts and in plating baths for coating metals with gold or silver. It is used as a flavoring agent. It is also used in the addition reaction with platinum dichloride to prepare platinum ethynyl dimers and polymers with pendant ferrocenyl group. Further, it is used in the preparation of triethylsulfoniuim ethylsulfate by reaction with sulfuric acid diethyl ester. In addition to this, it is used in the quantification procedure of volatile sulfur compounds by solid-phase microextraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylsulfid wird als Lösungsmittel für wasserfreie Mineralsalze und in Galvanisierungsbädern zur Beschichtung von Metallen mit Gold oder Silber verwendet. Es wird als Aromastoff verwendet. Es wird auch in der Additionsreaktion mit Platindichlorid zur Herstellung von Platinethynyldimeren und Polymeren mit anhängender Ferrocenylgruppe verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von Triethylsulfonium-Ethylsulfat durch Reaktion mit Schwefelsäure-Diethylester verwendet. Darüber hinaus wird es im Quantifizierungsverfahren flüchtiger Schwefelverbindungen durch Festphasen-Mikroextraktion eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethanol und Äther. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-93-2
Summenformel C4H10S
Molekulargewicht (g/mol) 90.18
MDL-Nummer MFCD00009270
InChI-Schlüssel LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis
PubChem CID 9609
ChEBI CHEBI:27710
IUPAC-Name Ethylsulfanylethan
SMILES CCSCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl sulfide
Schmelzpunkt -104°C
Dichte 0.835
Siedepunkt 90°C to 92°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Garlic-like
Brechungsindex 1.442
Menge 10 g
UN-Nummer UN2375
Beilstein 1696909
Merck Index 14,3854
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 90.19
Reinheit (%) 96%