Learn More
Diethylsulfit, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10402791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10402791
Marke: Thermo Scientific Acros 209930100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl sulfite
Namenshinweis 98%
CAS 623-81-4
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H10O3S
Strukturformel (C2H5O)2SO
Brechungsindex 1.4130 to 1.415
MDL-Nummer MFCD00009098
Menge 10 g
Beilstein 01, 325
Relative Dichte 1.08
Synonym sulfurous acid, diethyl ester, ethyl sulfite, diethyl sulphite, ethyl sulfite, et2so3, diethylsulfite, ethoxysulfinyl ethoxy, diethylsulfit, sulfurous acid diethyl, diethyl sulfite, sulfurous acid diethyl ester
InChI-Schlüssel NVJBFARDFTXOTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOS(=O)OCC
IUPAC-Name diethyl sulfite
Molekulargewicht (g/mol) 138.18
PubChem CID 12197
Formelmasse 138.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl sulfite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.