Learn More
Diethyltetrafluorsuccinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046820
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379175 1 g 1 Gramm
11389175 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11379175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16469.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 377-71-9 | C8H10F4O4 | 246.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 377-71-9
Summenformel C8H10F4O4
Molekulargewicht (g/mol) 246.158
MDL-Nummer MFCD00015155
InChI-Schlüssel BLZSSBPZHBFNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl tetrafluorosuccinate, diethyl perfluorosuccinate, butanedioic acid, tetrafluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorosuccinate, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro-, 1,4-diethyl ester, 1,4-diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutanedioate, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutane-1,4-dioate, diethyltetrafluorosuccinate, ethyl perfluorosuccinate, acmc-1cqkj
PubChem CID 67834
IUPAC-Name Diethyl-2,2,3,3-tetrafluorbutandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(C(=O)OCC)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl tetrafluorosuccinate
Dichte 1.273
Siedepunkt 78°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.368
Menge 1 g
Beilstein 1798175
Formelmasse 246.16
Reinheit (%) 97%