Learn More
Diethyl-Vinylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10465745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10465745 100 g Glasflasche 100 Gramm
10410822 10 g Glasflasche 10 Gramm
10081711 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10465745 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152151000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 682-30-4 | C6H13O3P | 164.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 682-30-4
Summenformel C6H13O3P
Molekulargewicht (g/mol) 164.14
MDL-Nummer MFCD00009079
InChI-Schlüssel DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
IUPAC-Name diethyl ethenylphosphonate
SMILES CCOP(=O)(OCC)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl vinylphosphonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 202°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CH=CH2
Brechungsindex 1.4280 to 1.43
Menge 100 g
Relative Dichte 1.06
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit