Learn More
Diethylaluminiumchlorid, 96 %, 25 % w/w in Heptan
Artikelnummer. 11366389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366389 25 g 25 Gramm
11376389 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089035.ND
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-10-6
Summenformel C4H10AlCl
Molekulargewicht (g/mol) 120.56
MDL-Nummer MFCD00000459
InChI-Schlüssel YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Synonym diethylaluminum chloride, aluminum, chlorodiethyl, diethylaluminium chloride, deac, chlorodiethylaluminum, diethylchloroaluminum, diethylaluminum monochloride, deak, aluminum diethyl monochloride, aluminum, dichlorotetraethyldi
PubChem CID 7277
SMILES CC[Al](Cl)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaluminum chloride
Farbe Farblos
Flammpunkt −18°C (−1°F)
Geruch Petroleum-like
Strukturformel (C2H5)2AlCl
Menge 25 g
UN-Nummer UN3394
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with hexane.
IUPAC-Name Chlor(Diethyl)Aluman
Formelmasse 120.56
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig