Learn More
Diethylamin 2000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322924 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322924 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12604500WA2000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine
CAS 109-89-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diethylamine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C4 H11 N
Konzentration 2000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
IUPAC-Name N-Ethylethanamin
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
Menge 1 mL
Formelmasse 73,0891 g/mol