Learn More
Diethylamin ≥ 99,5 %, ChromAR™ für HPLC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15528734
Ansicht ändern
Click to view available options
2,5 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15528734 2,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15528734 Lieferant Macron Fine Chemicals Lieferanten-Nr. 672825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Geeignet für Flüssigkeitschromatographie und UV-Spektrophotometrie
  • Ultraviolette Absorption (1-cm-Zelle vs. Wasser):
    • bei 300 nm max. 0,3
    • bei 320 nm max. 0,15
    • bei 350 nm max. 0,05
    • bei 400 nm max. 0,004
  • Ultraviolett-Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser):
    • bei 400 nm max. 0,004
Spezifikation
CAS 109-89-7
Siedepunkt 56°C
Flammpunkt -23°C
Prozentgehaltsbereich min. 99.5%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H11N
MDL-Nummer MFCD00009032
Menge 2.5 L
UN-Nummer 1486
Rückstand nach Verdampfung max. 0.005%
InChI-Schlüssel HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNCC
IUPAC-Name Diethylamin
Molekulargewicht (g/mol) 73.14