Learn More
Diethylamine, 99.5 %, hochrein, redestilliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10054352 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10198372 1 L Glasflasche 1 Liter
11995161 2.5 L Glasflasche -
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10054352
Marke: Thermo Scientific Acros 378371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-89-7
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00009032
InChI-Schlüssel HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
IUPAC-Name N-Ethylethanamin
SMILES CCNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7100g/mL
Siedepunkt 55.0°C
Flammpunkt −23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NH
Brechungsindex 1.3840 to 1.3860
Menge 100 mL
UN-Nummer 1154
Merck Index 15,3122
Relative Dichte 0.71
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viskosität 0.34 mPa.s (25°C)
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.