Learn More
Alfa Aesar™ Diethylamine hydrobromide, 98%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethylamine hydrobromide |
| CAS | 6274-12-0 |
| Schmelzpunkt | 218°C to 220°C |
| Summenformel | C4H12BrN |
| MDL-Nummer | MFCD00012498 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 3905681 |
| Synonym | diethylamine hydrobromide, ethanamine, n-ethyl-, hydrobromide, diethylamine hbr, acmc-1b9lr, n-ethylethanamine hydrobromide |
| InChI-Schlüssel | AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Br-].CC[NH2+]CC |
| Mehr anzeigen |