Learn More
Diethylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382341 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30382341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44349025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine Hydrochloride
CAS 660-68-4
Summenformel C4H12ClN
Menge 25 g
Synonym Diethylammonium Chloride, N-Ethylethanamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCNCC
IUPAC-Name N-Ethylethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 109.6
Formelmasse 109.0658