Learn More
Diethylamino-Schwefeltrifluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10318533 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10206610 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10286650 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10318533
Marke: Thermo Scientific Acros 216111000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38078-09-0
Summenformel C4H10F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 161.18
MDL-Nummer MFCD00000363
InChI-Schlüssel CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(trifluor-$l^{4}-sulfanyl)ethanamin
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaminosulfur trifluoride
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.3160g/mL
Siedepunkt 30.0°C to 32.0°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C2H5)2NSF3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4160
Menge 100 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Merck Index 15, 3124
Relative Dichte 1.316
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,thf,ether,diglyme and,dichloroethylene
Formelmasse 161.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H241-Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.