Learn More
Diethylaminoschwefeltrifluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491890
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11491890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11992.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161.186 g/mol
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) is used as a precursor to prepare 2,6-dimethoxybenzoyl fluoride and 2-thiazolines. It is a useful fluorinating agent used for a variety of compounds including alcohols, thioethers, alkenols and cyanohydrins. It also serves as a catalyst for Friedel-Crafts allylation reaction using tertiary cyclopropyl silyl ethers and in the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes. It plays an important role for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylaminoschwefeltrifluorid (DAST) wird als Vorstufe zur Herstellung von 2,6-Dimethoxybenzoylfluorid und 2-Thiazolinen verwendet. Es ist ein nützliches Fluorierungsmittel, das für eine Vielzahl von Verbindungen verwendet wird, darunter Alkohole, Thioether, Alkenole und Cyanohydrine. Zudem dient es als Katalysator für die Friedel-Crafts-Alkylierung unter Verwendung tertiärer Cyclopropylsilylether und bei der Umlagerung von Homoallyl-Alkoholen zu ungesättigten Aldehyden. Es spielt eine wichtige Rolle für die Gem-Difluorierung von Ketopipecolinsäuren.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Benzol und Acetonitril.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Es reagiert mit Wasser und Ethanol. Nicht kompatibel mit Wasser, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38078-09-0
Summenformel C4H10F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 161.186
MDL-Nummer MFCD00000363
InChI-Schlüssel CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(trifluor-$l^{4}-sulfanyl)ethanamin
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaminosulfur trifluoride
Dichte 1.23
Siedepunkt 30°C to 32°C (3 mmHg)
Flammpunkt 23°C (73°F)
Strukturformel (CH3CH2)2NSF3
Brechungsindex 1.4115
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1849066
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,benzene and acetonitrile.
Formelmasse 161.19
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethylaminosulfur trifluoride