Learn More
98 %, Isomergemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493187 2500 mL 2500 Milliliter
15403197 100 mL 100 Milliliter
15413197 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19548.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25340-17-4 | C10H14
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25340-17-4
Summenformel C10H14
MDL-Nummer MFCD00792900
Synonym Dowex J
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylbenzene
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.87
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2049
Beilstein 1903396
Formelmasse 134.22