Learn More
Diethylbenzol, o-, m- und p-Isomerengemisch, Summe min. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10155583 10 L Plastikeimer 10 Liter
10649833 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10437680 1 L Glasflasche 1 Liter
10674762 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10155583 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114160100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 25340-17-4 | C10H14 | 134.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25340-17-4
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00792900
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylbenzene
Schmelzpunkt -73.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8690g/mL
Siedepunkt 180.0°C to 182.0°C
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikeimer
Brechungsindex 1.4940 to 1.4960
Menge 10 L
Beilstein 05,IV,1067
Relative Dichte 0.869
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, ether and carbon, tetrachloride
Viskosität 0.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit